Learn More
Étalon de turbidité 1 NTU à ratio, Reagecon
Suspension de microsphères en polymère extrêmement précises (±1 %) avec une stabilité garantie de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
Marque: Reagecon CRSR-1-500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence pour la turbidité, matériau de référence pour la turbidité.
- Conçu et formulé pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres étalons de turbidité, principalement les étalons basés sur la formazine.
- Produits certifiés
- Traçabilité NIST
- Non toxique, non cancérogène
- Très précis
- Stable
- Certification EPA
Spécification
Instrumentation ratio | |
Précision plusmn;1 % NTU | |
500 ml |
Format liquide en flacon en PEHD GL45 | |
1 NTU plusmn;1 % |