missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nonan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-3758575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10498690

Marque: Thermo Scientific Acros 157471000

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.26 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 143-08-8
Formule moléculaire C9H20O
Poids moléculaire (g/mol) 144.26
Numéro MDL MFCD00002990
Clé InChI ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
CID PubChem 8914
ChEBI CHEBI:35986
Nom IUPAC nonan-1-ole
SMILES CCCCCCCCCO

Spécification

Nom chimique ou matériau 1-Nonanol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8270g/mL
Point d’ébullition 213.0°C to 215.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8OH
Indice de réfraction 1.4324 to 1.4344
Quantité 100 mL
Numéro UN 3082
Beilstein 01, 423
Merck Index 15, 6766
Gravité spécifique 0.827
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C)
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Nonanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis