Learn More
1-nitropropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10665562
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
108-03-2
C3H7NO2
89.09
MFCD00007407
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
7903
CHEBI:76261
1-nitropropane
CCC[N+](=O)[O-]
108-03-2
C3H7NO2
89.09
MFCD00007407
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
7903
CHEBI:76261
1-nitropropane
CCC[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Nitropropane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -108°C
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 132°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2NO2
Indice de réfraction 1.4005 to 1.4025
Quantité 500 g
Beilstein 01, 115
Fieser 01,745
Merck Index 15, 6714
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.4mL/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with many organic solvents
Viscosité 0.844 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide