Learn More
1-(n-butyl)imidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392047
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1-(n-Butyl)imidazole is used in the synthesis of a heterocyclic mesomeric betaine and 1-(1-butyl-3-imidazolio)propane-3-sulfonate (BIm3S). It acts as an N-coordinated ligand. It is used in the chiral separation of amino acids and anionic pharmaceuticals by capillary electrophoresis. It is used for preparation of substituted phenyl-containing imidazolium ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(n-butyl)imidazole est utilisé dans la synthèse d’une bétaïne mésomérique hétérocyclique et d’un 1-(1-butyl-3-imidazolio)propane-3-sulfonate (BIm3S). Il agit comme un ligand N-coordonné. Il est utilisé dans la séparation chirale des acides aminés et des produits pharmaceutiques anioniques par électrophorèse capillaire. Il est utilisé pour la préparation de liquide ionique d’imidazolium contenant du phényle substitué.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4316-42-1
Formule moléculaire C7H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 124.19
Numéro MDL MFCD00042753
Clé InChI MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
CID PubChem 61347
Nom IUPAC 1-butyl-1H-imidazole
SMILES CCCCN1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(n-Butyl)imidazole
Densité 0.948
Point d’ébullition 257°C
Point d’éclair 145°C (293°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.48
Quantité 25 g
Numéro UN UN2690
Beilstein 109499
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Methanol.
Poids de la formule 124.19
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(n-Butyl)imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-(n-Butyl)imidazole