Learn More
1-méthylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10021170
1-méthylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021170
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10021170
Marque: Thermo Scientific Acros 127165000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-12-0
Formule moléculaire C11H10
Poids moléculaire (g/mol) 142.2
Numéro MDL MFCD00004034
Clé InChI QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
CID PubChem 7002
ChEBI CHEBI:50717
Nom IUPAC 1-méthylnaphtalène
SMILES CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylnaphthalene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 97+%
Point de fusion -22.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 240.0°C to 243.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH3
Indice de réfraction 1.6130 to 1.6160
Quantité 500 g
Beilstein 05, 566
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467709 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number127161000,127160025,127165000
Numéro de lotA0464295 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2024 Catalog Number127161000,127160025,127165000
Numéro de lotA0459027 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number127161000,127160025,127165000
Numéro de lotA0452592 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/04/2023 Catalog Number127161000,127160025,127165000
Numéro de lotA0415306 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number127161000,127160025,127165000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylnaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
1-méthylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >