Learn More
1-méthylimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10326530
1-méthylimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10326530
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10326530
Marque: Thermo Scientific Acros 126995000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-47-7
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00005292
Clé InChI MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
CID PubChem 1390
ChEBI CHEBI:113454
Nom IUPAC 1-méthylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylimidazole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -2.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 198.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4955 to 1.4975
Quantité 500 g
Beilstein 23, 46
Fieser 05,447
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 145g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 82.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461578 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog Number126990050,126995000,126991000
Numéro de lotA0449682 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number126990050,126995000,126991000
Numéro de lotA0455082 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number126990050,126995000,126991000
Numéro de lotA0394732 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number126990050,126995000,126991000
Numéro de lotA0412969 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number126990050,126995000,126991000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
1-méthylimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >