Learn More
1-Méthylcyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methylcyclopentanol |
Point de fusion | 36°C to 37°C |
Densité | 0.904 |
Point d’ébullition | 135°C to 136°C |
Point d’éclair | 40°C (105°F) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN1325 |
Synonyme | 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl |
Poids de la formule | 100.16 |
Pourcentage de pureté | 98% |