Learn More
(1-méthyl-4-pipéridnyl)méthanamine, 97 %, Thermo Scientific™
213.00€ - 840.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7149-42-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.22 |
Numéro MDL | MFCD05022430 |
Clé InChI | AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine |
CID PubChem | 81574 |
Nom IUPAC | (1-méthylpipéridine-4-yl)méthanamine |
SMILES | CN1CCC(CN)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10511283
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01153DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
213.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10265844
|
Thermo Scientific Maybridge
MO01153DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
840.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
7149-42-0 | |
128.22 | |
AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
81574 | |
CN1CCC(CN)CC1 |
C7H16N2 | |
MFCD05022430 | |
1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine | |
(1-méthylpipéridine-4-yl)méthanamine |
Spécification
(1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine | |
97% | |
MFCD05022430 | |
AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
(1-méthylpipéridine-4-yl)méthanamine | |
81574 | |
97% |
7149-42-0 | |
C7H16N2 | |
1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine | |
CN1CCC(CN)CC1 | |
128.22 | |
128.22 |