Learn More
1-méthyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
32.20€ - 95.20€
Identifiants chimiques
CAS 879896-48-7
Formule moléculaire C9H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 192.24
Numéro MDL MFCD08435884
Clé InChI RKARRIJZFBGKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-5-formyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
CID PubChem 18525809
Nom IUPAC 1-methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
SMILES CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CS1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10516134
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC47204CB
250 mg Flacon en verre ambré
32.20€
250mg
10739405
View Documents
Thermo Scientific Maybridge
CC47204DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
879896-48-7
192.24
RKARRIJZFBGKSH-UHFFFAOYSA-N
18525809
CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CS1
C9H8N2OS
MFCD08435884
1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-5-formyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
1-methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Specifications
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
96.5
97%
MFCD08435884
RKARRIJZFBGKSH-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
18525809
97%
879896-48-7
100.0
C9H8N2OS
1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-5-formyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CS1
192.24
192.24
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
SDS