Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
Solvants pour analyse GC de l’espace de tête Honeywell Chromasolv™ :
- développés spécialement pour l’identification et la quantification des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques à l’aide d’analyses GC de l’espace de tête décrites dans des monographies de la pharmacopée américaine (USP) ou de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et selon les directives de la Conférence Internationale sur l’Harmonisation relative aux exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH)
- solvants très purs avec des concentrations extrêmement faibles de solvants résiduels définis
- tests de production et d’application de pointe
Spécification
Spécification
| Densité | 1.028g/mL at 25°C |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 91°C (195.8°F) |
| Température d’allumage | 518°F |
| Tension de vapeur | 0.99 mmHg (40°C), 0.29 mmHg (20°C) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N-methyl-2-pyrrolidone