Learn More
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15672840
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥ 99 %
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-50-4
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.133
Numéro MDL MFCD00003193
Clé InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CID PubChem 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nom IUPAC 1-méthylpyrrolidine-2-one
SMILES CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Point de fusion -24°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 325 nm, max. 0.50 at 300 nm, max. 1.0 at 285 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 1.028 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 204°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 91°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9NO
Beilstein 106420
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté >99%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-Methyl-2-pyrrolidone