Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical
178.00€ - 785.00€
Spécification
pH | 7.7 to 8.0 |
---|---|
Point de fusion | -24°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 202°C |
Tension de vapeur | 0.7mbar 25 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10783801
|
Fisher Chemical
M/5125/08 |
500 mL | Flacon en verre ambré |
178.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12626747
|
Fisher Chemical
M/5125/25 |
25 L | Boîte métallique |
785.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Spécification
7.7 to 8.0 | |
Incolore | |
0.7mbar 25 |
-24°C | |
202°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- N-Methyl-2-pyrrolidone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-methyl-2-pyrrolidone