Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
18 L
25 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
18L
1L
25L
4 pièces
6 pièces
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| pH | 8.5 to 10 (at 100.00g/L 20°C) |
| Point de fusion | -24°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.028g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 204°C (1013 hPa) |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 0.095 |
| Point d’éclair | 91°C (195.8°F) |
| Température d’allumage | 518°F |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N-Methyl-2-pyrrolidone