Learn More
1-méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
2.50L
25L
Description
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, 99 %, C5H9NO, numéro CAS 872-50-4, 1-méthyl-2-pyrrolidinone, 1-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-méthyl, méthylpyrrolidone, m-pyrol, n-méthyl-2-pyrrolidinone, n-méthyl-2-pyrrolidone, n-méthylpyrrolidinone, n-méthylpyrrolidone, 2,5 L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Point de fusion | -24.0°C |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Densité | 1.0300g/mL |
| Point d’ébullition | 202.0°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Point d’éclair | 91°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-methyl-2-pyrrolidone
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction