Learn More
(1-méthyl-2-pipéridnyl)méthanamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10612025
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 5298-72-6
Formule moléculaire C7H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD05022432
Clé InChI PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 2794677
SMILES CN1CCCCC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-2-piperidinyl)methanamine
Densité 0.9102g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 1-methylpiperidin-2-yl methanamine, 1-methyl-2-piperidinyl methanamine, 2-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-2-yl methanamine, c-1-methyl-piperidin-2-yl-methylamine, 1-methyl-2-piperidnyl methanamine, 1-methyl-2-piperidyl methylamine, pubchem8033, 1-methyl-2-aminomethylpiperidine, 2-piperidinemethanamine,1-methyl
Nom IUPAC (1-méthylpipéridine-2-yl)méthanamine
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 97%