Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-méthyl-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15460416
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’un réactif utilisé pour les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura, les réactions de transestérification. Il est impliqué dans plusieurs réactions en tant que réactif pour la préparation des aminothiazoles en tant que modulateurs de la sécrétaseγ amino-pyrido-indol-carboxamides, comme inhibiteurs potentiels de JAK2 pour la thérapie des troubles myéloprolifératifs, dérivés de la pyridine comme TGF-β1 et les inhibiteurs de signalisation A actifs et les analogues 2461 MK- comme inhibiteurs de la kinase c-Met pour le traitement du cancer.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 761446-44-0
Formule moléculaire C10H17BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.07
Numéro MDL MFCD03789259
Clé InChI UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
CID PubChem 2773987
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 59°C to 64°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 208.07
Pourcentage de pureté 97%