Learn More
(1-Méthyl-1H-imidazol-4-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5 g |
Synonyme | 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine |
Poids de la formule | 111.15 |
Pourcentage de pureté | 95% |