Learn More
1-méthyl-1-phénylhydrazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
88.80€ - 406.00€
Identifiants chimiques
CAS 618-40-6
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00007627
Clé InChI MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylphenylhydrazine, hydrazine, 1-methyl-1-phenyl, n-methyl-n-phenylhydrazine, n-phenyl-n-methylhydrazine, unii-yhb9czb63u, 1-methyl-1-phenyl-hydrazine, alpha-methyl-alpha-phenylhydrazine, hydrazine, methylphenyl, yhb9czb63u, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylhydrazineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 36299
Nom IUPAC 1-méthyl-1-phénylhydrazine
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10162911
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
354790050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10708742
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
354790250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
1-méthyl-1-phénylhydrazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals