Learn More
1-éthyl-1,4-cyclohexadiène, 97 %, stab. en présence de 0,01 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11419816
1-éthyl-1,4-cyclohexadiène, 97 %, stab. en présence de 0,01 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419816
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11419816
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20298.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4313-57-9
Formule moléculaire C7H10
Poids moléculaire (g/mol) 94.16
Numéro MDL MFCD00001538
Clé InChI QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 2,5-dihydrotoluene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl, 1, 1-methyl, acmc-1ast4, 1-methyl1,4-cyclohexadiene, 1-methylcyclohexane-1,4-diene, 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, stabilizedAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 78006
Nom IUPAC 1-méthylcyclohexa-1,4-diène
SMILES CC1=CCC=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Note relative au nom stabilized with 0.01% BHT
Densité 0.838
Point d’ébullition 114°C to 115°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.471
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1560168
Poids de la formule 94.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10238425 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
Numéro de lot10164562 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
Numéro de lotF7070B Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
Numéro de lotC31W011 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
Numéro de lotG17R045 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
Nom du produit
1-éthyl-1,4-cyclohexadiène, 97 %, stab. en présence de 0,01 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals >