Learn More
1-méthoxy-3-(triméthylsilyloxy)-1,3-butadiène, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1, 3-butadiene |
Note relative au nom | 90% |
CAS | 59414-23-2 |
% min. CAS | 88.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Jaune à marron |
Densité | 0.8800g/mL |
Point d’ébullition | 68.0°C to 69.0°C (14.0 mmHg) |
Point d’éclair | 45°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.