missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-méthoxy-2-méthyl-2-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7048154
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11339196

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L20351.14

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 3587-64-2 | C5H12O2 | 104.15 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 3587-64-2
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD03701584
Clé InChI MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
CID PubChem 77137
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-méthylpropan-2-ol
SMILES COCC(C)(C)O

Spécification

Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Densité 0.892
Point d’ébullition 115°C to 116°C
Point d’éclair 27°C (80°F)
Indice de réfraction 1.4044
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis