missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-méthoxy-2-méthyl-2-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11349196
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 3587-64-2
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD03701584
Clé InChI MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
CID PubChem 77137
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-méthylpropan-2-ol
SMILES COCC(C)(C)O

Spécification

Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Densité 0.892
Point d’ébullition 115°C to 116°C
Point d’éclair 27°C (80°F)
Indice de réfraction 1.4044
Quantité 100 g
Numéro UN UN1987
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté ≥98%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis