Learn More
Wheaton™ Anse d’inoculation 1μL
Anse d’inoculation étalonnée pour délivrer un volume donné d’échantillon de liquide pour permettre une analyse microbiologique précise.
Marque: Wheaton™ 711310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux normes quantitatives de gestion des échantillons microbiologiques
- Pour un transfert et un placage précis des liquides
- Calibré
Spécification
Oui | |
199 mm | |
Stérile | |
Bleu | |
Emballage individuel pelable | |
Non |
1 μl | |
ABS | |
Standard | |
6000 | |