Learn More
Wheaton™ Anse d’inoculation 1μL
Anse d’inoculation étalonnée pour délivrer un volume donné d’échantillon de liquide pour permettre une analyse microbiologique précise.
Marque:  Wheaton™ 711305
Code produit. 16425009
  • 243.00€ / 6000 pièces
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme aux normes quantitatives de gestion des échantillons microbiologiques
  • Pour un transfert et un placage précis des liquides
  • Calibré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
170 mm
Stérile
Transparent
Emballage individuel pelable
Non
1 μl
Polystyrène
Short
6000