Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Series Microliter Syringe
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
332.00€ - 440.00€
Spécification
Température max. (métrique) | 115°C |
---|---|
Quantité | 1 |
Volume (métrique) | 1 μl |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17844222
|
Hamilton™
CAL86211 |
22 G | Aigu, biseauté, courbe, non perforant | Knurled Hub |
440.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17804222
|
Hamilton™
CAL88400 |
22 G | Aigu, biseauté, courbe, non perforant | Connecteur moleté, amovible |
429.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17834322
|
Hamilton™
CAL86200 |
22 G | Blunt | Knurled Hub |
387.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17804342
|
Hamilton™
CAL86204 |
22 G | Blunt | Connecteur moleté, amovible |
439.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17804212
|
Hamilton™
CAL80176 |
23s G | Cône | Cemented |
371.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17894202
|
Hamilton™
CAL80175 |
26s G | Cône | Cemented |
371.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17874202
|
Hamilton™
CAL80135 |
25 G | Aigu, biseauté, courbe, non perforant | Knurled Hub |
367.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17884202
|
Hamilton™
CAL80100 |
25 G | Blunt | Knurled Hub |
332.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- The only zero-dead volume syringe available.
- The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 1 μL.
Spécification
115°C | |
1 | |
1 μl |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction