Learn More
Hamilton™ 1 μL 7000 Series Microliter Syringe
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
23s G
25 g
26s G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Cône
Type de connexion:
Connecteur moleté
Connecteur moleté, amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- The only zero-dead volume syringe available.
- The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 1 μL.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Tungsten (Barrel) |
| Calibre d’aiguille | 22 g |
| Diamètre (métrique) interne | 0.145 mm |
| Type de produit | Seringue Microliter |
| Température max. (métrique) | 115°C |
| Modèle | 7101 KHCH |
| Quantité | 1 |
| Volume (métrique) | 1 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 69.9 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction