Learn More
1-iodopropane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10459310
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-08-4
Formule moléculaire C3H7I
Poids moléculaire (g/mol) 169.99
Numéro MDL MFCD00001095
Clé InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
CID PubChem 33643
Nom IUPAC 1-iodopropane
SMILES CC(C)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Iodopropane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -101.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7400g/mL
Point d’ébullition 101.0°C to 102.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1.5% max. (Sum of all by-products) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2I
Indice de réfraction 1.5030 to 1.5050
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 113
Merck Index 15, 7974
Gravité spécifique 1.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Stabilisateur copper
Poids de la formule 169.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Iodopropane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.