Learn More
1-iodo-2-(triméthylsilyl)acétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.33€ - 563.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18163-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9ISi |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.12 |
Numéro MDL | MFCD00274201 |
Clé InChI | HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-iodo-2-trimethylsilyl acetylene, iodoethynyl trimethylsilane, silane, iodomethyl trimethyl, 2-iodoethynyl trimethylsilane, 2-iodoethynyl trimethyl silane, silane, iodoethynyl trimethyl, tbdmcs, acmc-20aoug, trimethyliodoethinylsilane, iodoethynyltrimethylsilane |
CID PubChem | 140341 |
Nom IUPAC | (2-iodoethynyl)trimethylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C)C#CI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15460128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53375.03 |
1 g |
45.33€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15470128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53375.06 |
5 g |
153.77€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15480128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53375.14 |
25 g |
563.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene may be used to investigate the reactivity of diamagnetic cobalt(I) complex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine]. It may be used for the synthesis of 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrene, via Pd-coupling with 1-iodo-2-trimethylsilylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe1-iodo-2-(triméthylsilyl)acétylène peut être utilisé pour étudier la réactivité du complexe de cobalt(I) diamagnétique, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propènediimine]. Il peut être utilisé pour la synthèse de 1-(4-triméthylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrène, via le couplage entre le Pd et le 1-iodo-2-triméthylsilylacétylène.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
18163-47-8 | |
224.12 | |
HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N | |
140341 | |
C[Si](C)(C)C#CI |
C5H9ISi | |
MFCD00274201 | |
1-iodo-2-trimethylsilyl acetylene, iodoethynyl trimethylsilane, silane, iodomethyl trimethyl, 2-iodoethynyl trimethylsilane, 2-iodoethynyl trimethyl silane, silane, iodoethynyl trimethyl, tbdmcs, acmc-20aoug, trimethyliodoethinylsilane, iodoethynyltrimethylsilane | |
(2-iodoethynyl)trimethylsilane |
Spécification
130°C | |
18163-47-8 | |
(CH3)3SiC≡CI | |
UN1993 | |
1-iodo-2-trimethylsilyl acetylene, iodoethynyl trimethylsilane, silane, iodomethyl trimethyl, 2-iodoethynyl trimethylsilane, 2-iodoethynyl trimethyl silane, silane, iodoethynyl trimethyl, tbdmcs, acmc-20aoug, trimethyliodoethinylsilane, iodoethynyltrimethylsilane | |
C[Si](C)(C)C#CI | |
224.12 | |
224.12 | |
1.511 | |
1.46 |
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene | |
C5H9ISi | |
MFCD00274201 | |
48°C (118°F) | |
HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N | |
(2-iodoethynyl)trimethylsilane | |
140341 | |
97% | |
Light sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H334-H361-H226-H332-H317
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P370+P378q-P5
H226-H302+H312+H332-H317-H334-H361
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante