Learn More
1-iodo-2-méthylpropane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
36.48€ - 816.06€
Identifiants chimiques
CAS | 513-38-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9I |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.02 |
Numéro MDL | MFCD00001084 |
Clé InChI | BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane |
CID PubChem | 10556 |
Nom IUPAC | 1-iodo-2-methylpropane |
SMILES | CC(C)CI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15883.14 |
25 g |
36.48€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404170
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15883.22 |
100 g |
118.59€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15883.0B |
1 kg |
816.06€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Iodo-2-methylpropane is used as solvents, analytical reagents and organic synthesis of raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-iodo-2-méthylpropane est utilisé comme solvants, réactifs analytiques et synthèse organique de matières premières.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Sensible à la lumière.
Identifiants chimiques
513-38-2 | |
184.02 | |
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N | |
10556 | |
CC(C)CI |
C4H9I | |
MFCD00001084 | |
isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane | |
1-iodo-2-methylpropane |
Spécification
1-Iodo-2-methylpropane | |
513-38-2 | |
1.599 | |
12°C (53°F) | |
1.496 | |
UN2391 | |
Light sensitive | |
isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane | |
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N | |
1-iodo-2-methylpropane | |
10556 | |
98% |
stabilized with copper | |
-93°C | |
120°C to 121°C | |
C4H9I | |
MFCD00001084 | |
1730927 | |
14,5144 | |
Insoluble in water. | |
CC(C)CI | |
184.02 | |
184.02 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H332-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :IODOMÉTHYLPROPANES
missing translation for 'einecsNumber' : 208-160-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TZ4250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche