Learn More
Cétone phénylique de 1-hydroxycyclohexyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327746
Click to view available options
Quantité:
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cétone phénylique de 1-hydroxycyclohexyle est utilisée comme photoinitiateur dans les technologies à séchage par rayonnement UV qui sont utilisées dans diverses applications et branches de l’industrie telles que l’impression et l’emballage, les revêtements, les meubles, les revêtements de sol et les adhésifs.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (1108 mg/l à 25°C). Soluble dans l’acétone, l’acétate de butyle, le méthanol et le toluène.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947-19-3
Formule moléculaire C13H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.269
Numéro MDL MFCD00059561
Clé InChI QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl methanone, 1-benzoylcyclohexanol, hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-benzoylcyclohexan-1-ol, irgacure 184, methanone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl, unii-e7jvn2243x, 1-hydroxycyclohexyl-phenylmethanone, 1-cyclohexylhydroxyphenylketone
CID PubChem 70355
Nom IUPAC (1-hydroxycyclohexyl)-phénylméthanone
SMILES C1CCC(CC1)(C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
Point de fusion 46°C to 49°C
Densité 1.17
Point d’ébullition >225°C
Point d’éclair >150°C (302°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2330973
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (1108mg/L at 25°C). Soluble in acetone,butyl acetate,methanol and toluene.
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 98%