Learn More
Fisherbrand™ Bouchon en caoutchouc naturel à 1 orifice
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
79 mm
99 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Petit bouchon conique utilisé pour sceller les ouvertures des tubes à essai, des flacons et d’autres verreries de laboratoire
- Préférable pour les applications nécessitant un joint plus serré ou une résistance chimique supérieure
- Évitez la contamination des échantillons en protégeant les contenus de la verrerie de laboratoire de l’air
- Permet aux expérimentateurs d’agiter ou de mélanger des solutions sans les renverser
Spécification
Spécification
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Hauteur (métrique) | 54mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 79 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon |