Learn More
Chlorure de 1-hexylmagnésium, 1 M dans MeTHF, Thermo Scientific™
50.53€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS 44767-62-6
Formule moléculaire C6H13ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 144.93
Numéro MDL MFCD06798087
Clé InChI ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
CID PubChem 10877247
SMILES CCCCCC[Mg]Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15418057
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51167.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15428057
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51167.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
44767-62-6
144.93
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
10877247
C6H13ClMg
MFCD06798087
hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
CCCCCC[Mg]Cl
Spécification
1-Hexylmagnesium chloride
C6H13ClMg
MFCD06798087
Air and moisture sensitive
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
magnesium(2+) hexan-1-ide chloride
10877247
1M in MeTHF
44767-62-6
CH3(CH2)4CH2MgCl
UN2924
hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
CCCCCC[Mg]Cl
144.93
144.93
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H314-H318
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante