Learn More
1-hexanol, 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Hexanol |
Point de fusion | -52°C (literature) |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.814g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 156°C to 157°C (literature) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3(CH2)5OH |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN2282 |
Beilstein | 969167 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Hexanol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: hexan-1-ol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-hexanol, 98 %, qualité réactif, Honeywell™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu