Learn More
1-hexanethiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362187
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
It is used to tune the electrical characteristics in networked carbon nanotube field-effect transistors.1 Also used as a monolayer on copper surfaces to retard surface oxidation during exposure to the environment which can then be desorbed effectively with an annealing step in inert N2 to provide a clean Cu surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour ajuster les caractéristiques électriques dans les transistors à effet de champ à nanotubes de carbone en réseau.1. Également utilisé comme monocouche sur les surfaces de cuivre pour retarder l’oxydation de surface pendant l’exposition à l’environnement, permettant ensuite une désorption efficace avec une étape d’hybridation dans du N2 inerte pour fournir une surface de Cu propre.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker au frais et au sec Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-31-9
Formule moléculaire C6H14S
Poids moléculaire (g/mol) 118.24
Numéro MDL MFCD00004909
Clé InChI PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
CID PubChem 8106
Nom IUPAC hexane-1-thiol
SMILES CCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexanethiol
Point de fusion -81°C
Densité 0.838
Point d’ébullition 150°C to 154°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Odeur Strong
Formule linéaire CH3(CH2)5SH
Indice de réfraction 1.448
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3071
Beilstein 1731295
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Difficult to mix in water.
Poids de la formule 118.24
Pourcentage de pureté 97%