Learn More
Acide sulfonique 1-hexane, sel de sodium, 98+%, chromatographie à paires d‘ions, certifié, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Acide 1-hexane sulfonique, sel de sodium, 98 % et plus, chromatographie par paires d’ions, certifié, Fisher Chemical, quantité :100 g, CAS :2832-45-3, blanc, point de fusion :300,0°C, formule moléculaire :C6H13NaO3S, poids moléculaire :188,217, emballage :Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 300°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 25 g |
Nom IUPAC | sodium ; hexane-1-sulfonate |
Poids de la formule | 188.22g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.