Learn More
1-Hexadécylamine, technique. 90 %, reste principalement 1-octadécylamine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
Description
1-Hexadecylamine is used for producing resin, senior detergent, anti-caking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-Hexadécylamine est utilisée pour la production de résine, de détergent principal, d’agent anti-écaillage.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
La 1-Hexadécylamine est utilisée pour la production de résine, de détergent principal, d’agent anti-écaillage.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Hexadecylamine |
Point de fusion | 42°C to 47°C |
Densité | 0.813 |
Point d’ébullition | 144°C (2 mmHg) |
Point d’éclair | 140°C (284°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Notes de pourcentage du dosage | le reste est principalement 1- octadecylamine |
Indice de réfraction | 1.4496 |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN3259 |