Learn More
1-hexadécylamine, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10724241
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-27-1
Formule moléculaire C16H35N
Poids moléculaire (g/mol) 241.46
Numéro MDL MFCD00008158
Clé InChI FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
CID PubChem 8926
Nom IUPAC hexadécane-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexadecylamine
Point de fusion 38.0°C to 47.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 330.0°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)15NH2
Quantité 100 g
Beilstein 04,202
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 241.46
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P391-Recueillir le produit répandu.