Learn More
Bromure de (1-Hexadécyl)triméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.20€ - 597.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57-09-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H42BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 364.46 |
Numéro MDL | MFCD00011772 |
Clé InChI | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon |
CID PubChem | 5974 |
ChEBI | CHEBI:3567 |
SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11478740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15235.22 |
100 g |
29.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15235.36 |
500 g |
81.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11482268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15235.0I |
5000 g |
597.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide is a cationic surfactant in hair conditioning products. It acts as a phase-transfer catalyst for the preparation of polyamide, polycarbonate and polythiocarbonate. It facilitates ligand-free palladium salt-catalyzed Heck and Suzuki cross-coupling reactions in water. It is an active component of the topical antiseptic cetrimide and used in household products such as shampoos and cosmetics. As a buffer solution, it is involved in the extraction of DNA as well as in the synthesis of gold nanoparticles and silican nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure (1-Hexadécyl)triméthylammonium est un surfactant cationique qui intervient dans les produits de conditionnement de cheveux. Il agit comme catalyseur de transfert de phase pour la préparation du polyamide, du polycarbonate et du polythiocarbonate. Il facilite les réactions de couplage transversal Heck et Suzuki dans l’eau, sans ligand et catalysées au sel de palladium. Il s’agit d’un composant actif du cétrimide antiseptique topique et utilisé dans les produits ménagers tels que les shampooings et les cosmétiques. En tant que solution tampon, il est impliqué dans l’extraction de l’ADN, ainsi que dans la synthèse de nanoparticules d’or et de silice.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’eau. Légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’éther diéthylique et le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Stockez dans un récipient hermétique. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
57-09-0 | |
364.46 | |
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M | |
5974 | |
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
C19H42BrN | |
MFCD00011772 | |
cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon | |
CHEBI:3567 |
Spécification
(1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide | |
∼245°C (decomposition) | |
244°C (471°F) | |
C19H42BrN | |
UN3077 | |
Hygroscopic | |
cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon | |
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M | |
hexadecyltrimethylazanium bromide | |
5974 | |
364.46 |
57-09-0 | |
5 to 7 | |
Odorless | |
MFCD00011772 | |
3598189 | |
14,2025 | |
Soluble in alcohol,chloroform and water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether and benzene. | |
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C | |
364.46 | |
CHEBI:3567 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-311-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ7875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.