Learn More
1-heptyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
1-Heptyne is used in the synthesis of (6Z,10E,12Z)-octadeca-6,10,12-trienoic acid and (8Z,12E,14Z)-eicosa-8,12,14-trienoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1-heptyne est utilisé dans la synthèse de l’acide (6Z,10E,12Z)-octadéca-6,10,12-triénoïque et de l’acide (8Z,12E,14Z)-éicosa-8,12,14-triénoïque.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le composé 1-heptyne est utilisé dans la synthèse de l’acide (6Z,10E,12Z)-octadéca-6,10,12-triénoïque et de l’acide (8Z,12E,14Z)-éicosa-8,12,14-triénoïque.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Heptyne |
Point de fusion | -81°C |
Point d’ébullition | 98°C to 100°C |
Point d’éclair | −10°C (14°F) |
Odeur | Unpleasant |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3295 |
Beilstein | 1733518 |
Poids de la formule | 96.17 |
Pourcentage de pureté | 99% |