Learn More
1-heptan-3-ol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11406730
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
7383-19-9
C7H12O
112.172
MFCD00041597
SHSFXAVQBIEYMK-UHFFFAOYSA-N
1-heptyn-3-ol, n-butyl ethynyl carbinol, acmc-1biv8, 1-heptyn-3-ol, +/-
93050
hept-1-yn-3-ol
CCCCC(C#C)O
7383-19-9
C7H12O
112.172
MFCD00041597
SHSFXAVQBIEYMK-UHFFFAOYSA-N
1-heptyn-3-ol, n-butyl ethynyl carbinol, acmc-1biv8, 1-heptyn-3-ol, +/-
93050
hept-1-yn-3-ol
CCCCC(C#C)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 1-heptyn-3-ol, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à lʼécart des agents oxydants, des poudres de métaux lourds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-Heptyn-3-ol
Densité 0.869
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.44
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1740804
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 98%