Learn More
Isothiocyanate de 1-heptyle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11363046
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11363046
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10866.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4426-83-9
Formule moléculaire C8H15NS
Poids moléculaire (g/mol) 157.275
Numéro MDL MFCD00041138
Clé InChI LIPUQNPCPLDDBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptyl isothiocyanate, heptane, 1-isothiocyanato, n-heptyl isothiocyanate, 1-heptyl isothiocyanate, heptylisothiocyanate, n-heptylisothiocyanate, heptane,1-isothiocyanato, acmc-20aks1, 1-dihydroxyboryl butane
CID PubChem 78152
Nom IUPAC 1-isothiocyanatoheptane
SMILES CCCCCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptyl isothiocyanate
Densité 0.92
Point d’ébullition 233°C
Point d’éclair 106°C (223°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.489
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1754818
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 157.28
Pourcentage de pureté 96%