Learn More
1-heptan-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Hepten-3-ol |
Densité | 0.836 |
Point d’ébullition | 154°C to 156°C |
Point d’éclair | 54°C (129°F) |
Indice de réfraction | 1.433 |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN1987 |
Beilstein | 1720340 |
Poids de la formule | 114.18 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Hepten-3-ol
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Hepten-3-ol