Learn More
Acide sulfonique 1-heptane, sel de sodium, chromatographie à paires d’ions, Fisher Chemical
Acide 1-heptane sulfonique, sel de sodium, chromatographie par paires d’ions, Fisher Chemical, quantité :100 g, emballage :Récipient de poudre en plastique, CAS :22767-50-6, blanc, point de fusion :300,0°C, formule moléculaire :C7H15NaO3S, poids moléculaire :202,244
203.00€ - 3615.00€
Identifiants chimiques
CAS 22767-50-6
Formule moléculaire C7H15NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 202.244
Numéro MDL 7543
Clé InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
CID PubChem 23672332
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10315850
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
H/0168/46
25 g Récipient de poudre en plastique
203.00€
25g
10605302
Afficher les documents
Fisher Chemical
H/0168/48
100 g Récipient de poudre en plastique
600.00€
100g
11483743
Afficher les documents
Fisher Chemical
H/0168/65
5 kg Récipient en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Acide 1-heptane sulfonique, sel de sodium, chromatographie par paires d’ions, Fisher Chemical, quantité :100 g, emballage :Récipient de poudre en plastique, CAS :22767-50-6, blanc, point de fusion :300,0°C, formule moléculaire :C7H15NaO3S, poids moléculaire :202,244
Spécification
Identifiants chimiques
22767-50-6
202.244
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
23672332
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
C7H15NaO3S
7543
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
sodium ; heptane-1-sulfonate
Spécification
300°C
Blanc
C7H15NaO3S
sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
202.244
202.25g/mol
22767-50-6
Solide en poudre
7543
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
sodium ; heptane-1-sulfonate
23672332
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.