Learn More
uvex 1 G2 Planet Safety Shoe S1 P SRC, noire
Tous les produits Uvex Produits
Description
Conformément à la norme DIN EN ISO 14021:2016, elle se compose de 25 % de matériaux recyclés, rapportés à son poids, sans que cela ne compromette ses propriétés de protection ou le confort qu’elle offre par rapport aux modèles 1 G2 bien connus.De nombreux composants de la chaussure, tels que la tige et la semelle intérieure, sont fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés.Nous utilisons également une partie de l’excédent de PU créé lors du processus de production de la semelle extérieure pour créer la semelle x-tended grip planet.
Caractéristiques générales
- Chaussures de sécurité S1 P extrêmement légères, fabriquées à partir de matériaux recyclés et durables
- Fabriquées à partir de textiles synthétiques et donc adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux sont exempts de silicone, de plastifiants et autres substances qui interfèrent avec le mouillage de peinture
- Lacets élastiques pour un réglage individuel rapide ; des lacets normaux sont également fournis
Caractéristiques de la protection fournie
- Technologie innovante iPUREnrj, qui présente le niveau le plus élevé d’absorption des chocs à l’avant du pied et au niveau du talon, offre un excellent rebond sur toute la semelle intermédiaire et assure une stabilité optimale grâce au panier en mousse présent au niveau du talon
- La semelle extérieure X-tended grip planet TPU, présentant jusqu’à 10 % de déchets de PU recyclés provenant des procédés de production, s’inspire des recherches en biomécanique les plus récentes, est hautement durable et offre une excellente résistance au patinage
- Le tissu est particulièrement bien adapté aux sols industriels
- Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance aux décharges inférieure à 35 mégohms
- Le nouvel embout de sécurité xenova™, plus large et 100 % sans métal, offre plus d’espace pour les orteils et permet un ajustement– optimal. Design compact, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique.
- La semelle intermédiaire non métallique, résistante aux infiltrations, fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés, conforme aux dernières normes en matière de sécurité, ne réduit pas la flexibilité de la chaussure
- L’embout en TPU, fabriqué à partir de 40 % de matériaux recyclés, protège le matériau extérieur de la chaussure contre l’usure
Caractéristiques liées au confort
- Revêtement transpirant se composant de 18 % de bambou et de 52 % de polyester recyclé pour une gestion optimisée du climat
- Matériau textile X-dry knit planet fabriqué à partir de flacons en PET 100 % recyclés
- Un confort exceptionnel pour l’utilisateur grâce à une nouvelle forme, plus large
- Construction pratiquement sans couture faite à partir de matériaux textiles pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure amovible, confortable et antistatique, dont la surface se constitue de bouteilles en PET 100 % recyclées et d’une mousse fabriquée à partir de déchets de production de PU recyclé et de PU recyclé ; munie d’un système de transport de l’humidité et offrant une absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant du pied ainsi qu’un excellent soutien de la voûte plantaire
- Rembourrage doux sur le col et la languette anti-poussière
Domaines d’application
- Applications légères
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Bleu, Vert |
| Matériau | Textile |
| Dimensions | 51 |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Stérilité | Non stérile |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Largeur standard |
| Sans latex | Oui |
| Type de cheville | Formateurs |
| Waterproof | Non |
| Afficher plus |