Learn More
(+/-)-1-ferrocényléthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11446860
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11446860
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19681.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
(±)-1-Ferrocenylethanol is a ligand in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition). Used as a reactant for single-electron transfer living radical polymerization reactions, preparation of ferrocene-modified thiopyrimidines as anticancer agents, preparation of rersible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent for RAFT polymerization of styrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-1-ferrocenylethanol est un ligand dans l’hydroamination intermoléculaire catalysée par le titane des alcynes terminaux (addition de Markovnikov vs anti-Markovnikov). Utilisé comme réactif pour les réactions de polymérisation radicalaire vivantes par transfert d’électrons uniques, préparation de thiopyrimidines modifiées par ferrocène comme agents anticancéreux, préparation d’un agent de transfert de chaîne par addition-fragmentation (RAFT) réutilisable pour la polymérisation RAFT du styrène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1277-49-2
Formule moléculaire C12H14FeO
Poids moléculaire (g/mol) 230.09
Numéro MDL MFCD00013752
Clé InChI KGIBJAFJTDOHBV-LURJTMIESA-N
Synonyme 1-Hydroxyethylferrocene; alpha-Methylferrocenemethanol
Nom IUPAC (±)-1-Ferrocenylethanol
SMILES [Fe].c1cccc1.CC(O)c1cccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-Ferrocenylethanol
Point de fusion 77°C to 79°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 230.09
Pourcentage de pureté 99%