Learn More
1-Ethynylpyrène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383996
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1-Ethynylpyrene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-éthylpyrène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34993-56-1
Formule moléculaire C18H10
Poids moléculaire (g/mol) 226.28
Numéro MDL MFCD02093933
Clé InChI VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
CID PubChem 154905
Nom IUPAC 1-éthynylpyrène
SMILES C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethynylpyrene
Point de fusion 113°C to 116°C
Quantité 1 g
Beilstein 2365008
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane and toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 226.28
Pourcentage de pureté 96%