Learn More
1-Éthynylcyclopentanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
1-Ethynylcyclopentanol is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-éthylcyclopentanol sert à la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Le 1-éthylcyclopentanol sert à la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Ethynylcyclopentanol |
Point de fusion | 23°C to 27°C |
Densité | 0.962 |
Point d’ébullition | 156°C to 159°C |
Point d’éclair | 48°C (118°F) |
Odeur | Irritating |
Indice de réfraction | 1.474 |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN1325 |
Beilstein | 1924167 |