Learn More
1-éthynylcyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
1-Ethynylcyclohexanol is used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-éthylcyclohexanol est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g/l à 20°C), l’éther diéthylique, les alcools, les esters et la cétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 1-éthylcyclohexanol est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g/l à 20°C), l’éther diéthylique, les alcools, les esters et la cétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Ethynylcyclohexanol |
Point de fusion | 30°C to 33°C |
Densité | 0.973 |
Point d’ébullition | 180°C |
Point d’éclair | 73°C (163°F) |
Odeur | Mild |
Indice de réfraction | 1.483 |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 471404 |