Learn More
1-éthynyl-1-cyclohexanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11974641
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-27-3
Formule moléculaire C8H12O
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Numéro MDL MFCD00003858
Clé InChI QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
CID PubChem 6525
Nom IUPAC 1-éthynylcyclohexane-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 32.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9763g/mL
Point d’ébullition 180.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡CC6H10OH
Indice de réfraction 1.4810 to 1.4840
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06,II,1
Merck Index 10,381
Gravité spécifique 0.9763
Informations sur la solubilité Solubility in water: 24.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents, soluble in diethyl ether, alcohols, esters, ketone, and chlorinated hydrocarbons
Poids de la formule 124.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.