Learn More
Bromure de 1-éthylpropylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15475335
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Code produit. 15475335
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58214.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylpropylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 308796-09-0
Densité 0.95
Formule moléculaire C5H11BrZn
Formule linéaire (CH3CH2)2CHZnBr
Numéro MDL MFCD01311410
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 9694672
Sensibilité Air sensitive
Synonyme zinc 2+ ion pentan-3-ide bromide
Clé InChI JLDLOWLHWKATSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[CH-]CC.[Zn+2].[Br-]
Nom IUPAC zinc;pentane;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 216.427
CID PubChem 21952721
Poids de la formule 216.43